Merck
COM448631480
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-formamido-4-hydroxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.17
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-(formylamino)-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)6-2-3-8(12)7(4-6)10-5-11/h2-5,12H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
BXSAUNCKNBPVNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2321
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2321
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)