Merck
COM448631431
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-N-cyclohexylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
156.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylacetamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O/c9-6-8(11)10-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6,9H2,(H,10,11)
Clave InChI
MQLOXQXPTSLRTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2249
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)