Merck
COM448622942
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 4-(propylcarbamoyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.37
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(propylamino)carbonyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H26N2O3/c1-5-8-15-12(17)11-6-9-16(10-7-11)13(18)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3,(H,15,17)
Clave InChI
VANKZWSJMOYLCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0877
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0877
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)