Merck
COM448622822
Combi-Blocks, Inc.
(3-{4-[(piperidin-1-yl)carbonyl]phenyl}phenyl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
323.39
Número MDL:
Iupac Name
[4'-(1-piperidinylcarbonyl)[1,1'-biphenyl]-3-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C20H21NO3/c22-19(23)14-15-5-4-6-18(13-15)16-7-9-17(10-8-16)20(24)21-11-2-1-3-12-21/h4-10,13H,1-3,11-12,14H2,(H,22,23)
Clave InChI
KMYKGIFEUAGYQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0637
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0637
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)