COM448622693
Combi-Blocks, Inc.
3-(3-Methoxyphenyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H11NO/c1-16-14-7-3-6-13(9-14)12-5-2-4-11(8-12)10-15/h2-9H,1H3
Clave InChI
GQVFIMUYNIHKKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0466
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)