Merck
COM448622487
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(3-cyanophenyl)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.26
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3'-cyano[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c1-18-15(17)14-7-3-6-13(9-14)12-5-2-4-11(8-12)10-16/h2-9H,1H3
Clave InChI
GSUUESGOWAPLGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0127
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0127
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)