Merck
COM448622213
Combi-Blocks, Inc.
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,2,3-benzotriazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Inchi Code
1S/C9H8FN3/c10-6-1-4-8-9(5-6)13(12-11-8)7-2-3-7/h1,4-5,7H,2-3H2
Clave InChI
APVNCXZNFSZHQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0310
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0310
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)