Merck
COM448622205
Combi-Blocks, Inc.
1-Benzyl-5-bromo-6-fluorobenzimidazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.15
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5-bromo-6-fluoro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C14H10BrFN2/c15-11-6-13-14(7-12(11)16)18(9-17-13)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-7,9H,8H2
Clave InChI
WZHHXIVITKECOT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0289
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0289
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)