Merck
COM448621171
Combi-Blocks, Inc.
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Inchi Code
1S/C10H5ClF3N/c11-7-4-6-2-1-3-15-9(6)8(5-7)10(12,13)14/h1-5H
Clave InChI
OZRDWVIFEHZWCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6999
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HC-6999
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)