Merck
COM448614820
Combi-Blocks, Inc.
3-(Isopentanoyl)phenylboronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
206.05
Número MDL:
Iupac Name
3-(3-methylbutanoyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BO3/c1-8(2)6-11(13)9-4-3-5-10(7-9)12(14)15/h3-5,7-8,14-15H,6H2,1-2H3
Clave InChI
LRVNWWSPVGZJSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4526
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4526
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)