COM448614780
Combi-Blocks, Inc.
3-Amino-5-(morpholinocarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
3-amino-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BN2O4/c13-10-6-8(5-9(7-10)12(16)17)11(15)14-1-3-18-4-2-14/h5-7,16-17H,1-4,13H2
InChI key
CKXOOFBRAGWZHT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4430
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-4430
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)