Merck
COM448613269
Combi-Blocks, Inc.
(1-Cyclohexyl-1,3-benzodiazol-5-yl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.1
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1-cyclohexyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H17BN2O2/c17-14(18)10-6-7-13-12(8-10)15-9-16(13)11-4-2-1-3-5-11/h6-9,11,17-18H,1-5H2
Clave InChI
AXOLVRPQMWZHST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0575
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-0575
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)