Merck
COM448611508
Combi-Blocks, Inc.
4-Fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.18
MDL number:
Iupac Name
4-fluoro-2-isopropoxy-1-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-6(2)14-9-5-7(10)3-4-8(9)11(12)13/h3-6H,1-2H3
InChI key
SLRNETDLLJMLMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1021
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AN-1021
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)