Merck
COM448611223
Combi-Blocks, Inc.
3-Piperidin-1-ylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.26
Número MDL:
Iupac Name
3-(1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14N2/c13-10-11-5-4-6-12(9-11)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
Clave InChI
IMEMJQTXKKOYGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1891
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-1891
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)