Merck
CIAH99A6DDC5
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-formyl-imidaZo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-formylimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-15-10(14)7-2-3-9-11-4-8(6-13)12(9)5-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
XOISSYVAJVWIDN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1126636-89-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0252935.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)