Merck
CIAH998D8369
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Ethyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.04
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromo-2,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H8BrNO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8-11-4/h3-4,8H,2H2,1H3
Clave InChI
COGGSWRTKUTWCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/823787-15-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434597.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)