CIAH998D7D8D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-amino-3-(2-fluorophenyl)-1-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FNO.ClH/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(11)5-6-12;/h1-4,9,12H,5-6,11H2;1H
Clave InChI
PKUAQPDWVHLZMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)