Merck
CIAH9917A54C
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-(Ethylsulfonyl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.24
Número MDL:
bp
439.3+-37.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
2-(ethylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O4S/c1-2-14(12,13)8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
AHYZXIUNHHXCHO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/161058-27-1.html
Boiling point
439.3+-37.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0621072.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)