Merck
CIAH98DE3866
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(1,1-Dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-(1,1-dioxido-1,2-thiazinan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4S/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-17(12,15)16/h3-6H,1-2,7-8H2,(H,13,14)
Clave InChI
OVJPSCBTLLBKAU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/22230-37-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0320665.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)