CIAH98D1EAA7
ChemScene LLC (Preferred Partner)
2-Cyclopropylpyrimidine-4,6-diol
About This Item
Iupac Name
2-cyclopropyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c10-5-3-6(11)9-7(8-5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H2,8,9,10,11)
Clave InChI
VFGWJXCRWXZRHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0331299.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)