Merck
CIAH98D1E956
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,4-Diaminobenzenesulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.21
Número MDL:
bp
178-179 C at 3 mmHg
mp
-12 C
Iupac Name
3,4-diaminobenzenesulfonic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
FKSRSWQTEJTBMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, sealed storage, away from moisture and light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/7474-78-4.html
Boiling point
178-179 C at 3 mmHg
Melting Point
-12 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0157036.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)