Merck
CIAH9884F636
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-(5-Chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.71
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
bp
386.0+-27.0 C at 760 mmHg
mp
129-130 C
Iupac Name
4-(5-chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S2/c8-6-2-1-5(12-6)4-3-11-7(9)10-4/h1-3H,(H2,9,10)
Clave InChI
KZOUOGWZDXYEDI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/123971-45-9.html
Boiling point
386.0+-27.0 C at 760 mmHg
Melting Point
129-130 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0075427.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)