Merck
CIAH987F4484
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Methyl 1-cyanocyclobutanecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
bp
225.7+-23.0 C at 760 mmHg
Iupac Name
methyl 1-cyanocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-10-6(9)7(5-8)3-2-4-7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
WCTZTNWBOZFXTE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/58920-79-9.html
Boiling point
225.7+-23.0 C at 760 mmHg
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434781.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)