Merck
CIAH987F4481
ChemScene LLC (Preferred Partner)
tert-Butyl ethyl(2-(ethylamino)ethyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.32
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl ethyl(2-(ethylamino)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H24N2O2/c1-6-12-8-9-13(7-2)10(14)15-11(3,4)5/h12H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
NIXXMICHQDQBHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, protect from light
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/122734-34-3.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0434723.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)