Merck
CIAH987F428E
ChemScene LLC (Preferred Partner)
5-Formyl-2-(piperidin-1-yl)benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-formyl-2-(1-piperidinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-9-12-8-11(10-16)4-5-13(12)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8,10H,1-3,6-7H2
Clave InChI
HJWIHIPVFJVJBS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4C, stored under nitrogen
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/1272756-59-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0360783.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)