Merck
CIAH987F39DC
ChemScene LLC (Preferred Partner)
3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
251.07
Número MDL:
mp
99-101 C
Iupac Name
3,5-dichloro-2,6-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
JPIAALCEQSLBKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/73219-91-7.html
Melting Point
99-101 C
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0181825.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)