Merck
CIAH987ED61D
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4-Methylmorpholin-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Clave InChI
FGQBGDBLZZPFCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.chemscene.com/20721-78-2.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0145226.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)