Merck
CIAH987ECF6B
ChemScene LLC (Preferred Partner)
Tris(dibenzylideneacetone)platinum(0)
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
988.18
Número MDL:
Inchi Code
1S/3C17H14O.6CH3.Pt/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;;;;;;;/h3*1-14H;6*1H3;/b3*13-11+,14-12+;;;;;;;
Clave InChI
VNCFXMDURSTJPK-IQOIOTIOSA-N
temp. de almacenamiento
-20C, stored under nitrogen
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.chemscene.com/11072-92-7.html
Signal Word
Warning
MSDS
https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-0111349.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)