CH6371388286
Chem Impex International, Inc.
[4-(1-Ethoxyethyl)phenyl]boronic acid
About This Item
Iupac Name
4-(1-ethoxyethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-3-14-8(2)9-4-6-10(7-5-9)11(12)13/h4-8,12-13H,3H2,1-2H3
InChI key
OUASAVPZGSGDFJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/4-1-ethoxyethyl-phenyl-boronic-acid/17208?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)