Merck
CH6371383253
Chem Impex International, Inc.
2-(2-Bromophenyl)thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
268.13
Número MDL:
Iupac Name
2-(2-bromophenyl)-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6BrNOS/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-12-7(5-13)6-14-10/h1-6H
Clave InChI
AIBBOODPCKZROL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Pale yellow solid
Product Link
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-bromophenyl-thiazole-4-carbaldehyde/9622?cid=0
MSDS
https://www.chemimpex.com/product/productinfo/2-2-bromophenyl-thiazole-4-carbaldehyde/9622?cid=0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)