C12H94457AB3
Chemcia Scientific, LLC
(4-Nitro-3-trifluoromethyl-phenyl)-methanol
About This Item
Iupac Name
[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12(14)15/h1-3,13H,4H2
Clave InChI
YTSGMLAGABTMQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7768
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)