Merck
C12H42134F9A
Chemcia Scientific, LLC
2-Methylamino-nicotinic acid tert-butyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(methylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)8-6-5-7-13-9(8)12-4/h5-7H,1-4H3,(H,12,13)
Clave InChI
ONMWRJQIJQAPQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8890
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8890
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)