Merck
C12H316CF5C5
Chemcia Scientific, LLC
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.07
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-2H-indazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H6BrN3/c1-13-9(5-11)7-4-6(10)2-3-8(7)12-13/h2-4H,1H3
Clave InChI
XIAJAEATGYIFMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11604
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=11604
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)