C12H316CF2E7
Chemcia Scientific, LLC
4-Amino-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-benzyl-4-imino-3-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H15N3/c14-8-12-10-16(7-6-13(12)15)9-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-7,9-10,15H2
Clave InChI
ZSVSBYQAJAESNL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=8012
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)