Merck
C12H316CF18F
Chemcia Scientific, LLC
3-Bromo-7-fluoro-imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.02
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-6-4-10-7-3-5(9)1-2-11(6)7/h1-4H
Clave InChI
JIWHAZGZFYOGCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7041
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7041
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)