C12H316CF16C
Chemcia Scientific, LLC
3,5-Dibromo-2-methoxymethoxy-benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3,5-dibromo-2-(methoxymethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7Br2NO2/c1-13-5-14-9-6(4-12)2-7(10)3-8(9)11/h2-3H,5H2,1H3
Clave InChI
KDWUSRFMNVXAHS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=7011
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)