C12H316CF03C
Chemcia Scientific, LLC
5-Fluoro-2-iodo-4-methyl-phenylamine
About This Item
Iupac Name
5-fluoro-2-iodo-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7FIN/c1-4-2-6(9)7(10)3-5(4)8/h2-3H,10H2,1H3
Clave InChI
RXURPBBFOXPWTF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6205
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=6205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)