Merck
C12H316CEE02
Chemcia Scientific, LLC
4-Chloro-2-methoxy-benzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4H,1H3
Clave InChI
RMEKKIFVJZOQEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4840
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4840
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)