C12H316CED6F
Chemcia Scientific, LLC
2-Cyclohexyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-cyclohexyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-pyrazolo[4,3-b]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19N3.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)15-9-12-11(14-15)7-4-8-13-12;/h9-10,13H,1-8H2;1H
Clave InChI
AXJIZCFTTNBKAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=4473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)