Merck
C12H316CEB31
Chemcia Scientific, LLC
5-Chlorosulfonyl-2-hydroxy-4-methyl-benzoic acid methyl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.69
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-(chlorosulfonyl)-2-hydroxy-4-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9ClO5S/c1-5-3-7(11)6(9(12)15-2)4-8(5)16(10,13)14/h3-4,11H,1-2H3
Clave InChI
GNEJTBDFHDQPOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
White Solid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3379
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=3379
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)