Merck
C12H316CE428
Chemcia Scientific, LLC
Acetic acid 5,6,7,8-tetrahydro-quinolin-8-yl ester
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.23
Número MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydro-8-quinolinyl acetate
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-8(13)14-10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
Clave InChI
QTEIQTRPDDPVKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
0-5C
Purity
85%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Ambient
Physical Form
Colourless Liquid
Product Link
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=791
MSDS
http://www.chemcia.com/product_fl02.asp?id=791
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)