Merck
CH4H95E0DD21
ChemBridge Corporation
3-(3-bromo-5-isoxazolyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(3-bromo-5-isoxazolyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3/c7-5-3-4(11-8-5)1-2-6(9)10/h3H,1-2H2,(H,9,10)
Clave InChI
GGFSCLOKBUSHSE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002825
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002825_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)