Merck
CH4445001627
ChemBridge Corporation
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
cyclopentylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
Clave InChI
FKELTSTWLHPFMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4044370
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4044370_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)