Merck
CH4424851217
ChemBridge Corporation
[1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)ethyl]methylamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)-N-methylethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2S.2ClH/c1-5(9-4)8-6(2)11-7(3)10-8;;/h5,9H,1-4H3;2*1H
Clave InChI
PTDFIVFSTWDCFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4102469
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4102469_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)