Merck
CH4424848135
ChemBridge Corporation
tert-butyl cis-4-amino-3-methyl-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
250.77
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3R,4S)-4-amino-3-methylpiperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-8-7-13(6-5-9(8)12)10(14)15-11(2,3)4;/h8-9H,5-7,12H2,1-4H3;1H/t8-,9+;/m1./s1
Clave InChI
BJRKUDHNJGUHRE-RJUBDTSPSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4075537
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4075537_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)