Merck
CH4424847959
ChemBridge Corporation
2-ethyl-1-methyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.15
Número MDL:
Iupac Name
2-ethyl-1-methyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-3-10-12-8-6-7(11)4-5-9(8)13(10)2;;/h4-6H,3,11H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
IVPRVTXYJCQXQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031172
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031172_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)