Merck
CH4424847554
ChemBridge Corporation
[(2,4-dimethylphenyl)(3-pyridinyl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.22
Número MDL:
Iupac Name
(2,4-dimethylphenyl)(3-pyridinyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H16N2.2ClH/c1-10-5-6-13(11(2)8-10)14(15)12-4-3-7-16-9-12;;/h3-9,14H,15H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
JNAPLTVCHSUUSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030487
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030487_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)