Merck
CH4424846455
ChemBridge Corporation
2-ethoxypropanohydrazide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.62
Número MDL:
Iupac Name
2-ethoxypropanohydrazide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2.ClH/c1-3-9-4(2)5(8)7-6;/h4H,3,6H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Clave InChI
WKMFWIXMOKIDDA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024077
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024077_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)