Merck
CH4424846296
ChemBridge Corporation
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-13-8-4-11(5-9-13)10-2-6-12-7-3-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
WBRHBLOALHYJLC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018200
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018200_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)