CH4424846161
ChemBridge Corporation
N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine sulfate
About This Item
Iupac Name
sulfuric acid compound with N-methyl-N-(2-pyridinylmethyl)guanidine (1:1)
Inchi Code
1S/C8H12N4.H2O4S/c1-12(8(9)10)6-7-4-2-3-5-11-7;1-5(2,3)4/h2-5H,6H2,1H3,(H3,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
ILCOCJINFJVROH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015991_sds.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)